Imprimer
Acide 2-iodo-3-nitrobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR27519-1G OR27519-25G OR27519-5G
APOSOR27519-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27519-1G APOSOR27519-25G APOSOR27519-5G
Acide 2-iodo-3-nitrobenzoïque
Acide 2-iodo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄INO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277941
Numéro CAS: 5398-69-6