Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O₅ Point de fusion: 172,5…177.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00157624 Numéro CAS: 5409-45-0 |