Imprimer
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2747-1G OR2747-5G OR2747-10G
APOSOR2747-1GEA 85.7 EUR
APOSOR2747-1G APOSOR2747-5G APOSOR2747-10G
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Formule: C₈H₈BrNO₃
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836166
Numéro CAS: 393184-78-6