Imprimer
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2745-1G OR2745-10G
APOSOR2745-1GEA 62.5 EUR
APOSOR2745-1G APOSOR2745-10G
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Formule: C₈H₈INO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836165
Numéro CAS: 335078-07-4