Imprimer
3-Aminopropyne chlorhydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR27447-100G OR27447-25G OR27447-5G
APOSOR27447-100GEA 593 EUR
APOSOR27447-100G APOSOR27447-25G APOSOR27447-5G
3-Aminopropyne chlorhydrate
3-Aminopropyne chlorhydrate
Formule: C₃H₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012907
Numéro CAS: 15430-52-1