Imidazole-4-carboxaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₄N₂O Point de fusion: 174…177 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173726 Numéro CAS: 3034-50-2 EINECS: 221-227-3 |