Imprimer
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR27364-1G OR27364-250MG
APOSOR27364-1GEA 60.9 EUR
APOSOR27364-1G APOSOR27364-250MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 63…64 °C/0,01mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125355
Numéro CAS: 116853-97-5
UN: 3265
ADR: 8,III