Imprimer
Acide 2-chloro-6-méthoxyisonicotinique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylic acid
OR27363-1G OR27363-5G OR27363-10G
APOSOR27363-1GEA 31.9 EUR
APOSOR27363-1G APOSOR27363-5G APOSOR27363-10G
Acide 2-chloro-6-méthoxyisonicotinique
Acide 2-chloro-6-méthoxyisonicotinique
Formule: C₇H₆ClNO₃
Point d'ébullition: 192…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173928
Numéro CAS: 15855-06-8