Imprimer
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR27333-1G OR27333-250MG OR27333-500MG
APOSOR27333-1GEA 314 EUR
APOSOR27333-1G APOSOR27333-250MG APOSOR27333-500MG
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₆Cl₂N₂O
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00714902
Numéro CAS: 24068-15-3