Imprimer
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-3-hydroxy-1,2-benzisoxazole
OR27159-1G OR27159-5G OR27159-10G
APOSOR27159-1GEA 121 EUR
APOSOR27159-1G APOSOR27159-5G APOSOR27159-10G
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Formule: C₇H₄ClNO₂
Poids moléculaire: 169.57 g/mol
Point de fusion: 215…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125033
Numéro CAS: 61977-29-5