4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆ClNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00178744 Numéro CAS: 61799-78-8 |