Imprimer
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR27145-1G OR27145-5G
APOSOR27145-1GEA 132 EUR
APOSOR27145-1G APOSOR27145-5G
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Formule: C₆H₄BrCl₂N
Point d'ébullition: 118 °C/0,2mmHg
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052637
Numéro CAS: 175204-45-2
UN: 3261
ADR: 8,III