Imprimer
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR27085-1G OR27085-10G
APOSOR27085-1GEA 154 EUR
APOSOR27085-1G APOSOR27085-10G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide
Formule: C₈H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067869
Numéro CAS: 140413-44-1