Imprimer
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulphanylisonicotinate
OR27079-5G OR27079-1G
APOSOR27079-5GEA 345 EUR
APOSOR27079-5G APOSOR27079-1G
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Point de fusion: 213…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052275
Numéro CAS: 56891-69-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III