Imprimer
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR27043-10G OR27043-5G OR27043-1G
APOSOR27043-10GEA 484 EUR
APOSOR27043-10G APOSOR27043-5G APOSOR27043-1G
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃NO
Point d'ébullition: 140 °C/15mmHg
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1,537 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052639
Numéro CAS: 42521-08-4
UN: 3265
ADR: 8,III