Imprimer
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR26967-10G OR26967-5G
APOSOR26967-10GEA 186 EUR
APOSOR26967-10G APOSOR26967-5G
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Formule: C₈H₇BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018903
Numéro CAS: 2564-02-5