Imprimer
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2695-1G OR2695-5G OR2695-10G
APOSOR2695-1GEA 168 EUR
APOSOR2695-1G APOSOR2695-5G APOSOR2695-10G
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₃
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05257026
Numéro CAS: 5367-65-7