Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₇H₆BrClO₂S Poids moléculaire: 269.55 Point d'ébullition: 164 °C/15mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00219927 Numéro CAS: 139937-37-4 UN: 3261 ADR: 8 III |