Imprimer
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR26857-25G OR26857-5G
APOSOR26857-25GEA 0 EUR
APOSOR26857-25G APOSOR26857-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221716
Numéro CAS: 4198-90-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III