2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzonitrile
Formule:
C₉H₉NO Poids moléculaire: 147.1700 g/mol Point de fusion: 169…173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00238591 Numéro CAS: 58537-99-8 UN: 3439 ADR: 6.1 III |