Imprimer
2-Bromobenzoate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR26843-100G OR26843-500G
APOSOR26843-100GEA 24.4 EUR
APOSOR26843-100G APOSOR26843-500G
2-Bromobenzoate de méthyle 98%
2-Bromobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₂
Point d'ébullition: 252 °C
Densité: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016328
Numéro CAS: 610-94-6