3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Furo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
Formule:
C₇H₃NO₃ Poids moléculaire: 149.11 g/mol Point d'ébullition: 112 °C/3mmHg Point de fusion: 75…79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010680 Numéro CAS: 4664-08-8 |