Imprimer
5-Bromonicotinohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromopyridine-3-carbohydrazide
OR26793-1G OR26793-5G
APOSOR26793-1GEA 21.9 EUR
APOSOR26793-1G APOSOR26793-5G
5-Bromonicotinohydrazide
5-Bromonicotinohydrazide
Formule: C₆H₆BrN₃O
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173916
Numéro CAS: 112193-41-6