Imprimer
5-Bromonicotinoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR26792-1G OR26792-5G
APOSOR26792-1GEA 69.6 EUR
APOSOR26792-1G APOSOR26792-5G
5-Bromonicotinoyl chloride
5-Bromonicotinoyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173853
Numéro CAS: 39620-02-5
UN: 3261
ADR: 8,II