Imprimer
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR26790-5G OR26790-25G
APOSOR26790-5GEA 21.5 EUR
APOSOR26790-5G APOSOR26790-25G
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₃·HCl
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067544
Numéro CAS: 3940-27-0