2-Chloro-6-nitroaniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₅ClN₂O₂ Point d'ébullition: 80 °C/1mmHg Point de fusion: 72…77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00179568 Numéro CAS: 769-11-9 UN: 2237 ADR: 6.1,III |