Imprimer
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR26560-1G OR26560-250MG
APOSOR26560-1GEA 69.6 EUR
APOSOR26560-1G APOSOR26560-250MG
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 62…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041845
Numéro CAS: 5255-75-4