Imprimer
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR2652-1G OR2652-5G
APOSOR2652-1GEA 71.2 EUR
APOSOR2652-1G APOSOR2652-5G
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₃
Poids moléculaire: 249.12 g/mol
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795657
Numéro CAS: 461699-81-0