Imprimer
Alcool 3-bromo-4-hydroxybenzylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromo-4-hydroxyphenyl)methanol, 2-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
OR2644-1G OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2644-1G APOSOR2644-5G
Alcool 3-bromo-4-hydroxybenzylique
Alcool 3-bromo-4-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₇BrO₂
Poids moléculaire: 203.04
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016869
Numéro CAS: 29922-56-3
EINECS: 249-957-8