Imprimer
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(P-Methoxyphenyl)-1-buten-3-one
OR26402-1G OR26402-5G
APOSOR26402-1GEA 144 EUR
APOSOR26402-1G APOSOR26402-5G
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Poids moléculaire: 176.22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017251
Numéro CAS: 943-88-4