Imprimer
1,3-Adamantanediol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dihydroxyadamantane
OR26342-100G OR26342-25G OR26342-500G
APOSOR26342-100GEA 87 EUR
APOSOR26342-100G APOSOR26342-25G APOSOR26342-500G
1,3-Adamantanediol
1,3-Adamantanediol
Formule: C₁₀H₁₆O₂
Poids moléculaire: 168.24 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154013
Numéro CAS: 5001-18-3