Imprimer
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): cis-2-Aminocyclopentanecarboxylic acid, N-FMOC protected
OR2628-1G OR2628-5G
APOSOR2628-1GEA 171 EUR
APOSOR2628-1G APOSOR2628-5G
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₂₁H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750531
Numéro CAS: 352707-76-7