Imprimer
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR26275-1G OR26275-250MG OR26275-500MG
APOSOR26275-1GEA 574 EUR
APOSOR26275-1G APOSOR26275-250MG APOSOR26275-500MG
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Formule: C₈H₁₇Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101612
Numéro CAS: 6111-88-2