Imprimer
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR26258-5G OR26258-10G
APOSOR26258-5GEA 116 EUR
APOSOR26258-5G APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 84…85 °C/5mmHg
Densité: 1,0275 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101211
Numéro CAS: 36929-66-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III