Imprimer
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR26197-1G OR26197-10G OR26197-250MG OR26197-5G
APOSOR26197-1GEA 65.4 EUR
APOSOR26197-1G APOSOR26197-10G APOSOR26197-250MG APOSOR26197-5G
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formule: C₉H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100201
Numéro CAS: 64273-28-5