Imprimer
5-Aminoindan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR26184-250MG OR26184-50MG
APOSOR26184-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR26184-250MG APOSOR26184-50MG
5-Aminoindan-1-one
5-Aminoindan-1-one
Formule: C₉H₉NO
Poids moléculaire: 147.177 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099466
Numéro CAS: 3470-54-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III