Imprimer
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Allyl-2,4-dihydro-5-(pyridin-2-yl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
OR26180-1G OR26180-250MG
APOSOR26180-1GEA 149 EUR
APOSOR26180-1G APOSOR26180-250MG
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule: C₁₀H₁₀N₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03945742
Numéro CAS: 91813-63-7