Imprimer
Benzo[cd]indol-2(1H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Naphthostyril, Naphtholactam, Benz[cd]indol-2(1H)-one
OR26128-100G OR26128-25G OR26128-5G
APOSOR26128-100GEA 79.9 EUR
APOSOR26128-100G APOSOR26128-25G APOSOR26128-5G
Benzo[cd]indol-2(1H)-one 95%
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Formule: C₁₁H₇NO
Poids moléculaire: 169.18 g/mol
Point de fusion: 173…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009748
Numéro CAS: 130-00-7
EINECS: 204-973-4