ω-Bromo-4-phénylacétophénone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Biphényle-4-ylbromométhylcétone, Bromométhyl-p-phénylphénylcetone, α-Bromo-4-phénylacétophénone, 2-Bromo-4'-phénylacétophénone, 2-Bromo-1-(4-phénylphényl)éthane-1-one
Formule:
C₁₄H₁₁BrO Point de fusion: 123…125 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000202 Numéro CAS: 135-73-9 UN: 3261 ADR: 8,II |