Imprimer
2-Bromo-4-methylthiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2600-1G OR2600-5G
APOSOR2600-1GEA 0 EUR
APOSOR2600-1G APOSOR2600-5G
2-Bromo-4-methylthiazole
2-Bromo-4-methylthiazole
Formule: C₄H₄BrNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660130
Numéro CAS: 7238-61-1