Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁ClO₆S₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03407370 Numéro CAS: 423768-47-2 |