2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₅BO₄S Poids moléculaire: 171.9668 g/mol Point de fusion: 135…136 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02323211 Numéro CAS: 465515-31-5 |