Imprimer
Acide 3-hydroxy-4-iodobenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR25974-5G OR25974-25G
APOSOR25974-5GEA 21.9 EUR
APOSOR25974-5G APOSOR25974-25G
Acide 3-hydroxy-4-iodobenzoïque 97%
Acide 3-hydroxy-4-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₃
Poids moléculaire: 264.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02068386
Numéro CAS: 58123-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III