Imprimer
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 0 EUR
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₄
Point de fusion: 190…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407357
Numéro CAS: 93041-45-3