Imprimer
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR25954-1G OR25954-5G OR25954-10G
APOSOR25954-1GEA 95.7 EUR
APOSOR25954-1G APOSOR25954-5G APOSOR25954-10G
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₄ClNO
Point de fusion: 40…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179768
Numéro CAS: 31270-80-1