Imprimer
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzimidazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR25948-1G OR25948-5G
APOSOR25948-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25948-1G APOSOR25948-5G
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407310
Numéro CAS: 26663-77-4