Imprimer
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR25946-1G OR25946-250MG OR25946-500MG OR25946-2.5G OR25946-5G
APOSOR25946-1GEA 275 EUR
APOSOR25946-1G APOSOR25946-250MG APOSOR25946-500MG APOSOR25946-2.5G APOSOR25946-5G
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407344
Numéro CAS: 125867-31-4