Imprimer
5-Acetyl-2-chloropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Acetyl-6-chloropyridine
OR25927-1G OR25927-5G
APOSOR25927-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25927-1G APOSOR25927-5G
5-Acetyl-2-chloropyridine
5-Acetyl-2-chloropyridine
Formule: C₇H₆ClNO
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407343
Numéro CAS: 55676-22-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III