Imprimer
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2591-1G OR2591-250MG
APOSOR2591-1GEA 301 EUR
APOSOR2591-1G APOSOR2591-250MG
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07376841
Numéro CAS: 132521-70-1