2,3-Dichloroquinoxaline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₄Cl₂N₂ Poids moléculaire: 199.04 g/mol Point d'ébullition: 301 Point de fusion: 152…154 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006720 Numéro CAS: 2213-63-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |